Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ 1-step Fix/Lyse Solution (10X)
Code produit 15596286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
200 ml
Conditionnement:
200mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15596286 50 ml 50mL
15506296 200 ml 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Contient 10 % de formaldéhyde et 30 % de diéthylène glycol
Code produit 15596286 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00533354
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contient 10 % de formaldéhyde et 30 % de diéthylène glycol
Permet la lyse des érythrocytes après coloration des cellules sanguines périphériques avec des anticorps conjugués au fluorochrome. Formulé pour lyser les érythrocytes non nucléés tout en maintenant une population de leucocytes fixe et marquée.
  • L’isolement des cellules mononucléées par centrifugation en gradient (p. ex. séparation par gradient de densité sur milieu Ficoll-Paque) n’est pas requis lors de l’utilisation de cette solution
  • Compatible avec les anticorps conjugués aux colorants organiques et aux colorants en tandem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Solution de fixation / lyse en 1 étape
Gamme de produits eBioscience
Quantité 50 ml