Description
Les kits d’expression protéique in vitro humaine à 1 étape Thermo Scientific™ permettent la traduction et la modification post-transcriptionnelle de protéines de pleine longueur à partir de matrices d’ARNm ou de plasmide avec des rendements allant jusqu’à 100 μg / ml par réaction.
Les kits IVT pour humains sont des systèmes uniques d’expression protéique à base de lysat cellulaire HeLa pour la traduction in vitro ou les réactions couplées de transcription / traduction. L’expression protéique est effectuée dans une réaction simple de 90 minutes qui peut être prolongée jusqu’à 6 heures avec une production protéique continue jusqu’à 100 μg / ml lorsqu’elle est associée au vecteur d’expression pT7CFE1 optimisé. Les kits IVT pour humains peuvent exprimer des enzymes fonctionnelles, des phosphoprotéines, des glycoprotéines et des protéines membranaires pour une utilisation immédiate dans l’étude des interactions protéiques, l’analyse mutationnelle rapide et l’activité de mesure.
Points clés :
Fonctionnel – Utilise la machine translationnelle humaine pour exprimer les protéines actives
- Pratique – effectuer la transcription et la traduction en une seule étape
- Haute performance – rendements supérieurs par rapport à la traduction in vitro des réticulocytes de lapin
- Fiable – Protéines express échouant dans les systèmes de réticulocytes de lapin
Meilleur que les méthodes traditionnelles :
- Les extraits HeLa sans cellules sont capables d’exprimer des protéines avec des modifications post-translationnelle
- Une traduction précise offre une protéine pleine longueur compatible avec les applications en aval
- La traduction des protéines est optimisée avec l’élément EMCV IRES et d’autres éléments de stabilisation de l’ARNm
Comprend :
Les kits complets contiennent du lysat cellulaire HeLa, des protéines accessoires, Reaction Mix, de l’eau exempte de nucléase, un vecteur d’expression et un vecteur de contrôle positif GFP
Matériel nécessaire :
Incubateur à 30°C ou bain-marie
Recommandées dans les cas suivants :
Exprimez les protéines pour mesurer l’activité enzymatique ; effectuez une analyse mutationnelle ; exprimez la protéine pour une utilisation dans des dosages de déplacement de mobilité de gel ; effectuez des co-immunoprécipitations ; exprimez les protéines cytotoxiques ; effectuez un marquage d’acides aminés non naturels
Spécification
Spécification
| Description | Protéine GFP recombinante Pierce |
| Quantité | 20 μg |
| Contenu et stockage | Conservez au-dessous de -20°C. |
| Forme protéique | Recombinant |
| Type de protéine exprimée | Protéine de membrane |
| Gamme de produits | Pierce |