Learn More
Thermo Scientific™ tGFP mRNA for 1-Step Human IVT Kits
Code produit 15215743 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15215743 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15215743 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88880
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Exprimez rapidement des protéines fonctionnelles, de pleine longueur à partir de modèles d’ARNm ou de plasmide avec des rendements allant jusqu’à 100 μg/ml par réaction à l’aide de ces kits sans cellules.
Les kits d’expression protéique in vitro humaine en 1 étape Thermo Scientific™ permettent la traduction et la modification post-transcriptionnelle de protéines de pleine longueur à partir de modèles d’ARNm ou de plasmide avec des rendements allant jusqu’à 100 μg/ml par réaction.
Les kits IVT pour humains sont des systèmes uniques d’expression protéique à base de lysat cellulaire HeLa pour la traduction in vitro ou les réactions couplées de transcription / traduction. L’expression protéique est effectuée dans une réaction simple de 90 minutes qui peut être prolongée jusqu’à 6 heures avec une production protéique continue jusqu’à 100 μg / ml lorsqu’elle est associée au vecteur d’expression pT7CFE1 optimisé. Les kits IVT pour humains peuvent exprimer des enzymes fonctionnelles, des phosphoprotéines, des glycoprotéines et des protéines membranaires pour une utilisation immédiate dans l’étude des interactions protéiques, l’analyse mutationnelle rapide et l’activité de mesure.
Points clés :
Fonctionnel – Utilise la machine translationnelle humaine pour exprimer les protéines actives
  • Pratique – effectuer la transcription et la traduction en une seule étape
  • Haute performance – rendements supérieurs par rapport à la traduction in vitro des réticulocytes de lapin
  • Fiable – Protéines express échouant dans les systèmes de réticulocytes de lapin
Meilleur que les méthodes traditionnelles :
  • Les extraits HeLa sans cellules sont capables d’exprimer des protéines avec des modifications post-translationnelle
  • Une traduction précise offre une protéine pleine longueur compatible avec les applications en aval
  • La traduction des protéines est optimisée avec l’élément EMCV IRES et d’autres éléments de stabilisation de l’ARNm
Comprend :
Les kits complets contiennent du lysat cellulaire HeLa, des protéines accessoires, Reaction Mix, de l’eau exempte de nucléase, un vecteur d’expression et un vecteur de contrôle positif GFP
Matériel nécessaire :
Incubateur à 30°C ou bain-marie
Recommandées dans les cas suivants :
Exprimez les protéines pour mesurer l’activité enzymatique ; effectuez une analyse mutationnelle ; exprimez la protéine pour une utilisation dans des dosages de déplacement de mobilité de gel ; effectuez des co-immunoprécipitations ; exprimez les protéines cytotoxiques ; effectuez un marquage d’acides aminés non naturels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description tGFP mRNA Pierce
Contenus des kits Modèle(s) de contrôle
Type ARNm tGFP
Cible GFP (protéine verte fluorescente)
Quantité 10 μg
Contenu et stockage Conserver à une température < -70°C.
Format Tube
Type d’étiquette Non conjugué(e)
Type de protéine exprimée Protéine de membrane
Gamme de produits 1-Step