Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step Human High-Yield IVT Kit
Code produit 15235743 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 100 μl
10 x 100 μl
2 x 2 ml
Type:
Maxi kit IVT à 1 étape à haut rendement humain
Mini kit IVT à 1 étape à haut rendement humain
Conditionnement:
1 kit
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type Conditionnement
15235743 10 x 100 μl Mini kit IVT à 1 étape à haut rendement humain 1 kit
15225743 2 x 100 μl Mini kit IVT à 1 étape à haut rendement humain 1 kit
15245743 2 x 2 ml Maxi kit IVT à 1 étape à haut rendement humain 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15235743 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88891
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Exprimez des protéines fonctionnelles avec un rendement par ml de 10 à 100 fois supérieur à celui des systèmes de TIV d’autres mammifères avec les kits de traduction in vitro (TIV) à haut rendement humain en 1 étape Thermo Scientific™.
Les kits de traduction in vitro (TIV) à haut rendement humain en 1 étape Thermo Scientific™ avec dispositif à alimentation continue permettent l’expression de protéines fonctionnelles avec un rendement par ml de 10 à 100 fois supérieur à d’autres systèmes de TIV eucaryotes.
Le système de TIV à rendement élevé en 1 étape utilise des extraits de cellules HeLa modifiées pour tirer parti de la robuste machine de transcription et de traduction humaine et générer des protéines fonctionnelles de pleine longueur. Dans ce système, l’expression des protéines est réalisée dans un dispositif de dialyse MINI exclusif qui permet une alimentation continue de nucléotides, d’acides aminés et de substrats générateurs d’énergie dans la réaction tout en éliminant les inhibiteurs de la synthèse des protéines. Ce système sans cellules à échange continu (CECF) permet l’expression de protéines pendant 24 heures maximum et produit des rendements protéiques allant de 250 à 750 μg/ml. Les kits complets sont livrés avec tous les composants nécessaires à la transcription et à la traduction correctes des protéines recombinantes, y compris un vecteur d’expression optimisé.
Points clés :
  • Niveau d’expression élevé – jusqu’à 750 μg/ml de protéine exprimée
  • Reproductibilité – faible variabilité entre les expériences
  • Rapide – exprimer des niveaux élevés de protéines avec une incubation d’une nuit
  • Fonctionnel – obtient plus de protéines actives qu’avec des systèmes d’expression de protéines bactériennes
Expression protéique en 1 étape :
  • Réaction rationalisée – ne nécessite que cinq composants
  • Simplicité d’utilisation – transcription et traduction réalisées en une seule étape de réaction
  • Adapté à l’étiquetage – adapté pour l’incorporation d’acides aminés lourds ou non naturels
Comprend :
Les kits complets contiennent du lysat cellulaire, un Reaction Mix, des protéines accessoires, un tampon de dialyse 5X, de l’ADN de contrôle, un vecteur de clonage, des dispositifs de dialyse MINI et des tubes à centrifuger
Matériel nécessaire :
Incubateur à 30°C ou bain-marie
Recommandées dans les cas suivants :
Production de protéines recombinantes pour l’analyse structurelle ; Génération de protéines actives pour les études d’interaction protéique ; Réalisation d’une expression et d’une caractérisation rapides des protéines mutantes ; Production à petite échelle de particules virales ; Incorporation d’acides aminés non naturels ou production de protéines toxiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Mini kit IVT à 1 étape à haut rendement humain
Suffisant pour 10 réactions de 100 µl chacune
Quantité 10 x 100 μl
Contenu et stockage Suffisant pour : 10 réactions de 100 µl chacune
• Lysat HeLa, protéines accessoires de 500 µl
•, Reaction Mix de 100 µl
•, tampon de dialyse 5X de 200 µl
•, ADN de contrôle positif (pCFE-GFP) de 3 ml
•, pT7CFE1-NHis-GST-CHA de 10 µg
•, dispositif de microdialyse de 10 µg
•, 10 de chaque
• Eau sans nucléase, 3 x 5 ml
Conserver les dispositifs de microdialyse et l’eau sans nucléase à température ambiante. Conserver tous les autres composants à -80°C.
Système d’expression Sans cellules
Type de protéine exprimée Protéine insoluble
Gamme de produits 1-Step