Learn More
Thermo Scientific™ Solution de substrat de transfert TMB 1-Step™
Code produit 10066433 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10066433 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10066433 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34018
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Substrat de peroxydase TMB bleu prêt à l’emploi (HRP) spécialement formulé pour la détection chromogène dans les expériences de transfert Western et IHC.
La solution de transfert de TMB Thermo Scientific™ Pierce 1-Step est une solution prête à l’emploi du substrat bleu de peroxydase de TMB (HRP) spécialement formulée pour la détection chromogène dans les méthodes de transfert Western et d’immunohistochimie.
Le TMB (3,3’, 5,5’-tétraméthylbenzidine ; poids moléculaire = 240,4) est le plus souvent utilisé comme substrat soluble pour détecter l’activité des anticorps conjugués de peroxydase dans ELISA. La solution de transfert de TMB Pierce est formulée pour précipiter et localiser le produit de réaction bleu sur des surfaces membranaires ou des échantillons de tissus aux sites où la réaction peroxydase-substrat se produit. Le substrat de transfert TMB produit un très grand rapport signal-bruit, bien que sa haute sensibilité exige un lavage et un blocage minutieux pour éviter la coloration du fond. Lors de l’exécution de techniques immunohistochimiques, des colorations aqueuses et un milieu de montage doivent être utilisés.
Points clés :
  • Substrat HRP : pour la détection sensible de l’activité de la péroxydase de raifort en milieux solides
  • Chromogène : aucun équipement spécial n’est nécessaire pour la visualisation ; produit des bandes bleu foncé dans les transferts Western ; n’est pas aussi sensible à la décoloration que les substrats 4-CN ou AEC
  • Prêt-à-l’emploi : aucun solvant organique ne doit être dissous ; aucune dilution n’est nécessaire pour l’utilisation
  • Complet : ne nécessite pas d’autres tampons ni l’ajout de peroxyde d’hydrogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Liquide
Gamme de produits 1-Step
Quantité 250 ml
Substrate Peroxydase de raifort
Réactivité Peroxydase de raifort
Contenu et stockage À réception, conservez le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Step TMB-Blotting, 250 mL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol