Learn More
Thermo Scientific™ Solution de transfert de TMB 1-Step™ Ultra
Code produit 16375222 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16375222 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16375222 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00€
    251.65€ / 250mL
    Économisez 24.35€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La solution de substrat de transfert TMB ultra 1-Step Thermo Scientific™ est un substrat de péroxydase de raifort (HRP) à un seul composant amélioré pour les transferts Western et l’immunohistochimie.
La solution de substrat de transfert TMB ultra 1-Step Thermo Scientific™ est un substrat de péroxydase de raifort (HRP) à un seul composant amélioré pour les transferts Western et l'immunohistochimie.
Informations complémentaires et commande en ligne
Ce substrat de transfert Western précipitant et colorimétrique pour HRP offre une sensibilité élevée, un rapport signal-bruit accru et un faible bruit de fond comparé à de nombreux autres substrats chromogènes. La solution de transfert contient du TMB soluble (3,3’,5,5’-tétraméthylbenzidine), qui réagit très rapidement avec l’enzyme péroxydase de raifort pour produire un précipité bleu foncé insoluble qui ne s’estompe pas et ne s’écaille pas. Le substrat est compatible avec les membranes en nitrocellulose et en PVDF. La solution de transfert est fournie prête à l’emploi et ne doit pas être mélangée.
Points clés :
  • Rapide : bandes de protéines visibles en moins d’une minute
  • Résistant à la décoloration : bandes de protéines stables après le séchage de la membrane
  • Sensible : limite de détection comparable au substrat de transfert Western ECL Pierce
  • Chromogène : aucun équipement spécial n’est requis pour la visualisation ; produit des bandes bleu foncé
  • Prêt à l’emploi : aucun solvant organique ne doit être dissous ; aucune dilution n’est nécessaire pour l’utilisation
Recommandé dans les cas suivants :
  • Détection de transferts Western chromogènes
  • Détection par immunohistochimie chromogène
  • Transfert de membranes en nitrocellulose
  • Transferts de membranes en PVDF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Liquide
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits 1-Step
Quantité 250 ml
Substrate TMB
Contenu et stockage À réception, conservez le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.