Learn More
Acide 1-(tert-butoxycarbonyl)-2-indolinecarboxylique, 90 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(Tert-butoxycarbonyl)-2-indolinecarboxylic acid |
| % min. CAS | 90.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 263.29 |
| Pourcentage de pureté | 90% |