Learn More
Acide 1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylique, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10666433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666433 1 g Flacon en verre ambré 1g
10492913 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10666433 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB02070DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 88950-64-5
Formule moléculaire C9H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 201.22
Numéro MDL MFCD00083257
Clé InChI DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
CID PubChem 688396
Nom IUPAC 1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclopropane-1-acide carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[(Tert-butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 201.22
Pourcentage de pureté 97%