Learn More
1-(tert-butyl)2-méthyl 1,2-indolinedicarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10424333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10424333 1 g 1g
10587274 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10424333 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01034DA
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 186704-03-0
Formule moléculaire C15H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 277.32
Numéro MDL MFCD06200867
Clé InChI JWTYDRKOSWALHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl 2-methyl 1,2-indolinedicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methylindoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2,3-dihydroindole-1,2-dicarboxylate, 1-boc-indolin-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-butyl-2-methyl-1,2-indoline dicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 2794661
Nom IUPAC 1-O-tert-butyle 2-O-méthyle 2,3-dihydroindol-1,2-dicarboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Tert-butyl) 2-methyl 1, 2-indolinedicarboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 277.32
Pourcentage de pureté 97%