Learn More
1-(tert-butyle) 2-méthyle1 H-indole-1,2-dicarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-indole-1, 2-dicarboxylate |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 275.3 |
| Pourcentage de pureté | 97% |