Learn More
1-(tert-butyl)-3,5-diméthyl-1H-pyrazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10633455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10633455 5 g 5g
10311353 250 mg 250mg
10615753 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10633455 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD07394DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 647824-51-9
Formule moléculaire C10H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 180.251
Numéro MDL MFCD00120293
Clé InChI WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
CID PubChem 2776936
Nom IUPAC 1-tert-butyl-3,5-diméthylpyrazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Tert-butyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 180.25
Pourcentage de pureté 97%