Learn More
Alfa Aesar™ 1-tert-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 95%
Code produit 11395539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395539 1 g 1g
11305549 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395539 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H50480.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 647824-51-9
Formule moléculaire C10H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 180.251
Numéro MDL MFCD00120293
Clé InChI WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
CID PubChem 2776936
Nom IUPAC 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-tert-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.25
Pourcentage de pureté 95%