Learn More
1-tert-butyl-3,5-diméthylbenzène, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-tert-Butyl-m-Xylene |
| CAS | 98-19-1 |
| Formule moléculaire | C12 H18 |
| Quantité | 500 g |
| Synonyme | 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Imp. D (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 1-tert-butyl-3,5-diméthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.27 |
| Poids de la formule | 162.1409 |