Learn More
1-tert-butyl-3,5-diméthylbenzène, TRC
Code produit 30338821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338821 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338821 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB699318100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-tert-Butyl-m-Xylene
CAS 98-19-1
Formule moléculaire C12 H18
Quantité 100 g
Synonyme 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Imp. D (EP)
Formule InChI InChI=1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
SMILES Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
Nom IUPAC 1-tert-butyl-3,5-diméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 162.27
Poids de la formule 162.1409