Learn More
1-tert-butyl-3-éthylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469846
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469846 5 g 5g
11479846 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20325.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14411-56-4 | C12H18 | 162.276 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14411-56-4
Formule moléculaire C12H18
Poids moléculaire (g/mol) 162.276
Numéro MDL MFCD00060845
Clé InChI MUJPTTGNHRHIPH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 139753
Nom IUPAC 1-tert-Butyl-3-éthylbenzène
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-tert-Butyl-3-ethylbenzene
Densité 0.86
Point d’ébullition 205°C
Odeur Mild
Quantité 5 g
Synonyme 1-t-butyl-3-ethylbenzene, 1-tert-butyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3-ethyl, benzene,1-1,1-dimethylethyl-3-ethyl, butylethylbenzene, m-tert-butyl-ethylbenzene, acmc-1cb13, 1-tert-butyl-3-ethyl-benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3-ethylbenzene, 1-tert-butyl-3-ethylbenzene 5g
Poids de la formule 162.27
Pourcentage de pureté 98%