Learn More
1-tert-butyl-3-éthylbenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-tert-Butyl-3-ethylbenzene |
| CAS | 14411-56-4 |
| Formule moléculaire | C12H18 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H18/c1-5-10-7-6-8-11(9-10)12(2,3)4/h6-9H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 1-tert-butyl-3-éthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.27 |
| Poids de la formule | 162.1409 |