Learn More
Acide 1-(tert-butyl)-3-méthyl-1H-pyrazole-5-carboxylique, ≥95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 182.22 |
| Pourcentage de pureté | 97% |