Learn More
1-tert-butyl4-(9-H-fluoren-9-ylméthyl) hydrogène (2R)-pipérazine-1,2,4-tricarboxyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10225984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10225984 1 g Flacon en verre ambré -
10759205 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10225984 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08425DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 209593-18-0
Formule moléculaire C25H28N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 452.507
Numéro MDL MFCD02179102
Clé InChI ZVHNNCSUTNWKFC-OAQYLSRUSA-N
Synonyme r-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazine carboxylic acid, r-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazinecarboxylicacid, r-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 1-boc-4-fmoc-piperazine-2-r-carboxylic acid, 2r-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperazine-2-carboxylic acid, r-piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 1-tert-butyl 4-9-h-fluoren-9-ylmethyl hydrogen 2r-piperazine-1,2,4-tricarboxylate, bestipharma 115-414, r-4-fmoc-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 2r-4-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid
CID PubChem 7128295
Nom IUPAC Acide (2R)-4-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonyle)-1-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyle]pipérazine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-tert-Butyl 4-(9-H-fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (2R)-piperazine-1, 2, 4-tricarboxyl
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 452.5
Pourcentage de pureté 97%