Learn More
1-tert-butyle 4-(pentafluorophenyl) pipéridine-1,4-dicarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10041244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10041244 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10507664 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10041244 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08295CB
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 294885-28-2
Formule moléculaire C17H18F5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 395.33
Numéro MDL MFCD09879992
Clé InChI PPKHOXJANSFRFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl 4-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1-tert-butyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, o1-tert-butyl o4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1,4-piperidinedicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, piperidine-1,4-dicarboxylic acid o1-tert-butyl ester o4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
CID PubChem 11749780
Nom IUPAC 1-O-tert-butyl 4-O-(2,3,4,5,6-pentafluorophényl) pipéridine-1,4-dicarboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-tert-Butyl 4-(pentafluorophenyl) piperidine-1, 4-dicarboxylate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 395.32
Pourcentage de pureté 95%