Learn More
1-(tert-butyle)-5-méthyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide, Thermo Scientific™
Code produit 10724023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10724023 1 g 1g
10631123 250 mg 250mg
10168054 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10724023 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB08431DA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 306937-23-5
Formule moléculaire C9H16N4O
Poids moléculaire (g/mol) 196.254
Clé InChI TWKKUKBETOOWRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl-5-methyl-1h-pyrazole-3-carbohydrazide, maybridge1_008666, 1-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carbohydrazide, 1-tert-butyl-5-methylpyrazole-3-carbohydrazide, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl-5-methyl-, hydrazide
CID PubChem 2735685
Nom IUPAC 1-tert-butyl-5-méthylpyrazole-3-carbohydrazide
SMILES CC1=CC(=NN1C(C)(C)C)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 97%