Learn More
1-(tert-butyl) 6-Methyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1,6-dicarboxylate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(tert-butyl) 6-Methyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1,6-dicarboxylate |
| CAS | 2377609-81-7 |
| Formule moléculaire | C21H28BNO6 |
| Numéro MDL | MFCD30717679 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | O=C(C1=CC2=C(C=C1)C(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)=CN2C(OC(C)(C)C)=O)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 401.26 |
| Pourcentage de pureté | 98% |