Learn More
1-tert-butyl6-méthyl3-iodo-1H-indole-1,6-dicarboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10442722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10442722 1 g Flacon en verre ambré 1g
10340213 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10442722 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07419DA
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 850374-94-6
Formule moléculaire C15H16INO4
Poids moléculaire (g/mol) 401.2
Numéro MDL MFCD06797499
Clé InChI KFPCBJZNHXTGHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodoindole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl-6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, methyl 3-iodo-1h-indole-6-carboxylate,n-boc protected, 1-tert-butyl-6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate
CID PubChem 7127827
Nom IUPAC 1-O-tert-butyl 6-O-méthyl 3-iodoindole-1,6-dicarboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C2=C1C=C(C=C2)C(=O)OC)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(tert-Butyl)-6-methyl-3-iodo-1H-indole-1, 6-dicarboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 401.19
Pourcentage de pureté 97%