Learn More
1-(tert-butyldiméthylsilyl)imidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364198 25 g 25g
11354198 1 g 1g
11344198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11364198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041462.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 54925-64-3 | C9H18N2Si | 182.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54925-64-3
Formule moléculaire C9H18N2Si
Poids moléculaire (g/mol) 182.34
Numéro MDL MFCD00011682
Clé InChI VUENSYJCBOSTCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-imidazole, 1-tert-butyldimethylsilyl imidazole, tert-butyldimethylsilylimidazole, n-tert-butyldimethylsilylimidazole, t-butyldimethylsilylimidazole, 1-t-butyldimethylsilyl imidazole, 1h-imidazole, 1-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl, tbdmsim, imidazole, tbdms derivative, 1-tert-butyldimethylsilylimidazole
CID PubChem 171385
Nom IUPAC tert-butyl-imidazol-1-yl-diméthylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Densité 0.94 g/mL
Point d’ébullition 247°C to 250°C
Point d’éclair 99°C (210°F)
Indice de réfraction 1.4805
Quantité 25 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 182.34
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide