Learn More
1-(tert-Butyldiméthylsilyloxy)-1-éthynyl-cyclopropane-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-ethynyl-cyclopropane-d4 |
| CAS | 1246817-59-3 |
| Formule moléculaire | C11H16D4OSi |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 1-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-ethynyl-cyclopropane-d4, (1,1-Dimethylethyl)[(1-ethynylcyclopropyl)oxy]dimethyl-silane-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H20OSi/c1-7-11(8-9-11)12-13(5,6)10(2,3)4/h1H,8-9H2,2-6H3/i8D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C#C |
| Nom IUPAC | tert-butyl-diméthyl-(2,2,3,3-tétradeutéro-1-éthyynylcyclopropyl)oxysilane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.39 |
| Poids de la formule | 200.1534 |