Learn More
1-Tétradecanol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Tetradecanol is used as an ingredient in cosmetics such as cold creams. It is an active intermediate in the chemical synthesis of sulfated alcohol. It is also employed in the fabrication of temperature-regulated drug release system based on phase-change materials. It plays a vital role in filling the hollow interiors of gold nanocages in the fabrication of new theranostic system, which has unique feature of photoacoustic imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-tétradécanol est utilisé comme ingrédient dans les cosmétiques tels que les cold-creams. C’est un intermédiaire actif dans la synthèse chimique de l’alcool sulfaté. Il est également utilisé dans la fabrication d’un système de libération de médicaments régulé par la température basé sur des matériaux de changement de phase. Il joue un rôle essentiel dans le remplissage des intérieurs creux des nanocages en or dans la fabrication du nouveau système theranostique, qui possède une caractéristique unique de l’imagerie photoacoustique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éther diéthylique. Légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d’acide et les anhydrides d’acide. Stocker dans un endroit frais.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Tetradecanol |
| Point de fusion | 37°C to 40°C |
| Densité | 0.823 |
| Point d’ébullition | 289°C |
| Point d’éclair | 141°C (285°F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1742652 |
| Merck Index | 14,6334 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in diethyl ether. Slightly soluble in ethanol. |
| Poids de la formule | 214.39 |
| Show More |