Learn More
1-Tétradecanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-n-Tetradecanol |
| CAS | 112-72-1 |
| Formule moléculaire | C14 H30 O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-Tetradecanol, Tetradecanol (7CI), 1-Hydroxytetradecane, 1-Tetradecyl alcohol, Adol 18, Alfol 14, Conol 1495, Hainol 14SS, Hinol 14SS, Kalcohl 40, Kalcohl 4098, Kalcol 4098, Kolliwax MA, Lanette 14, Lanette K, Lanette Wax KS, Lorol C 14, Loxanol V, Myristic alcohol, Myristyl alcohol, NSC 8549, Nacol 14-95, Nacol 14-98, Nafol 14, Speziol C 14 Pharma, Tetradecyl alcohol, n-Tetradecan-1-ol, n-Tetradecanol, n-Tetradecyl alcohol |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCO |
| Nom IUPAC | tétradecan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.39 |
| Poids de la formule | 214.2297 |