Learn More
Bromure de (1-Tetradecyl)trimethylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338355
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338355 500 g 500g
11318355 25 g 25g
11328355 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11338355 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10294.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1119-97-7 | C17H38BrN | 336.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le myristyltriméthylammonium a été utilisé dans une étude pour évaluer une méthode synthétique contrôlée par des surfactants afin d’obtenir une nanophase de solution solide de cériums-zirconia mésopares contenant des défauts cationiques dans la structure cristalline.  Il a également été utilisé dans une étude pour déterminer le faible poids moléculaire des acides organiques dans les sols et les plantes par électrophorèse de zone capillaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (100 g/L)
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker au frais et au sec Incompatible avec les agents oxydants forts. Assurer la ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-97-7
Formule moléculaire C17H38BrN
Poids moléculaire (g/mol) 336.40
Numéro MDL MFCD00011770
Clé InChI CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cetrimide, tetradecyltrimethylammonium bromide, myristyltrimethylammonium bromide, tetradonium bromide, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide, tetradecyl trimethyl ammonium bromide, myrtrimonium bromide, mytab, mitmab, morpan t
CID PubChem 14250
ChEBI CHEBI:3565
Nom IUPAC triméthyl(tétradécyl)azanium ; bromure
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide
Point de fusion 245°C to 250°C
Odeur Odorless
Formule linéaire CH3(CH2)13N(CH3)3Br
Quantité 500 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 3633227
Merck Index 14,6336
Informations sur la solubilité Soluble in water. (100g/L)
Poids de la formule 336.4
Pourcentage de pureté 98%