Learn More
Chlorure de (1-tétradécyl)triméthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383176
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11383176
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12484.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4574-04-3 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4574-04-3
Numéro MDL MFCD00059968
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Tetradecyl)trimethylammonium chloride
Formule moléculaire C17H38ClN
Quantité 5 g
Beilstein 3916572
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme tetradecyltrimethylammonium chloride, myristyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium chloride, trimethyltetradecylammonium chloride, 1-tetradecanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, n-tetradecyltrimethylammonium chloride, rmv7nju3fx, unii-rmv7nju3fx, trimethyl tetradecyl azanium chloride, tetradecyl trimethyl ammonium chloride
Clé InChI CEYYIKYYFSTQRU-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Nom IUPAC triméthyl(tétradécyl)azanium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 291.95
CID PubChem 20708
Poids de la formule 291.95
Pourcentage de pureté 98%