Learn More
Chlorure de (1-tétradécyl)triméthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393176 25 g 25g
11383176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393176 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12484.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4574-04-3 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4574-04-3
Numéro MDL MFCD00059968
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Tetradecyl)trimethylammonium chloride
Formule moléculaire C6H10O2
Quantité 25 g
Beilstein 3916572
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl cyclopropylcarboxylate, ethyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, ethyl ester, pubchem11840, ethyl cylopropylcarboxylate, ethoxycarbonyl cyclopropane, ethylcyclopropane carboxylate, ksc497s5p, lddosdvzpsglfz-uhfffaoysa
Clé InChI LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1CC1
Nom IUPAC cyclopropanecarboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
CID PubChem 78351
Poids de la formule 291.95
Pourcentage de pureté 98%