Learn More
1-Tétradécylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10772695 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10772695 5 g Flacon en verre 5g
10215000 10 g Flacon en verre 10g
10045723 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10772695 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138100050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2016-42-4 | C14H31N | 213.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2016-42-4
Formule moléculaire C14H31N
Poids moléculaire (g/mol) 213.41
Clé InChI PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetradecylamine, 1-tetradecylamine, myristylamine, 1-tetradecanamine, n-tetradecylamine, 1-aminotetradecane, tetradecanamine, armeen 14, monotetradecylamine, alamine 5d
CID PubChem 16217
Nom IUPAC tétradecan-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Tetradecylamine
Point de fusion 37°C to 42°C
Couleur Rose à blanc
Densité 0.9930g/mL
Point d’ébullition 291°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)13NH2
Indice de réfraction 1.5045 to 1.5065
Quantité 5 g
Beilstein 04, 201
Gravité spécifique 0.993
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 213.41
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Tetradecylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.