Learn More
Acide 1-tétradecylphosphonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11408127 1 g 1g
11418127 5 g 5g
11428127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17511.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.40€
    75.65€ / 1g
    Économisez 7.75€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4671-75-4 | C14H31O3P | 278.373 g/mol
1-Tetradecylphosphonic acid is used to functionalize the surface of BaTiO3 nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 1-tétradécylphosphonique est utilisé pour fonctionnaliser la surface des nanoparticules de BaTiO3.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide. Partiellement soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4671-75-4
Formule moléculaire C14H31O3P
Poids moléculaire (g/mol) 278.373
Numéro MDL MFCD00015834
Clé InChI BVQJQTMSTANITJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphonic acid, tetradecyl, 1-tetradecanephosphonic acid, tetradecanephosphonic acid, tetradecyl phosphonic acid, n-tetradecylphosphonic acid, tetradecyl-phosphonic acid, 1-tetradecylphosphonic acid, phosphonic acid, p-tetradecyl, p-tetradecyl-phosphonic acid, tetradecylphosphonate
CID PubChem 78401
Nom IUPAC Acide tétradécylphosphonique
SMILES CCCCCCCCCCCCCCP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Tetradecylphosphonic acid
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Partially soluble in water.
Poids de la formule 278.37
Pourcentage de pureté 98%