Learn More
1-Tétradécyne, technique 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397745 5 g 5g
11307755 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02573.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 765-10-6 | C14H26 | 194.362 g/mol
1-Tetradecyne, is used in addition reactions which are typical in alkyne reactions such as halogenation, hydrogenation, hydrohalogenation, hydration, oxidative cleavage, nitrile formation and acidity of terminal alkynes. Polymerisation and substitution reactions are also useful in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-tétradécène est utilisé en plus de réactions qui sont typiques dans les réactions alcynes telles que l’halogénation, l’hydrogénation, l’hydrohalogénation, l’hydratation, le clivage oxydatif, la formation de nitrile et l’acidité des alcynes terminaux. Les réactions de polymérisation et de substitution sont également utiles dans la synthèse chimique.
Solubilité
Non miscible avec l’eau. Soluble dans les solvants organiques courants à faible polarité
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765-10-6
Formule moléculaire C14H26
Poids moléculaire (g/mol) 194.362
Numéro MDL MFCD00015076
Clé InChI DZEFNRWGWQDGTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tetradecyne, tetradecyne, tetradec-1-in, acmc-1bfxn
CID PubChem 69823
Nom IUPAC tétradec-1-yne
SMILES CCCCCCCCCCCCC#C
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1-Tetradecyne
Densité 0.79
Point d’ébullition 132°C to 134°C (14 mmHg)
Indice de réfraction 1.441
Quantité 5 g
Beilstein 1746546
Informations sur la solubilité Not miscible with water. soluble in common organic solvents of low polarity
Poids de la formule 194.36
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.