Learn More
[1-(Tétrahydropyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]ester de pinacol à acide boronique, TRC
Code produit 30456437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456437 10 mg 10mg
30451586 50 mg -
30449789 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456437 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT88955810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 903550-26-5
Formule moléculaire C14H23BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 278.15
Synonyme 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-(Oxan-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1-(Oxan-2-yl)-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic Acid Pinacol Ester, 1-(Tetrahydropyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Tetrahydropyran-2-yl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
Nom IUPAC 1-(oxan-2-yl)-5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnn2C3CCCCO3
Spécification
Nom chimique ou matériau [1-(Tetrahydropyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]boronic Acid Pinacol Ester
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H23BN2O3/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)11-8-9-16-17(11)12-7-5-6-10-18-12/h8-9,12H,5-7,10H2,1-4H3
Poids de la formule 278.1802