Learn More
1-tétrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15214308 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15214308 5 g 5g
15204308 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15214308 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453570050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1190380-49-4 | C8H13N3O | 167.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1190380-49-4
Formule moléculaire C8H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 167.21
Numéro MDL MFCD11505007
Clé InChI GZZNBQLBGSVOOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl-1h-pyrazol-4-amine, 1-oxan-4-yl pyrazol-4-amine, 1-oxan-4-yl-1h-pyrazol-4-amine, 1h-pyrazol-4-amine, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl, 1-tetrahydropyran-4-yl pyrazol-4-amine, 1-tetrahydro-pyran-4-yl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl pyrazole-4-ylamine
CID PubChem 51063703
SMILES NC1=CN(N=C1)C1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine
Point de fusion 105.0°C to 107.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Nom IUPAC 1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.