Learn More
1-Tétralone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450893 100 g 100g
11460893 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450893 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13303.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 529-34-0 | C10H10O | 146.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 529-34-0
Formule moléculaire C10H10O
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00001688
Clé InChI XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
CID PubChem 10724
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-naphtalén-1-one
SMILES O=C1CCCC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Tetralone
Point de fusion 6°C to 8°C
Densité 1.097
Point d’ébullition 257°C
Point d’éclair 129°C (264°F)
Indice de réfraction 1.5695
Quantité 100 g
Beilstein 607374
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 97%