Learn More
[1-(Thien-2-ylméthyl)pipéride-4-yl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10192794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10192794 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10757875 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10192794 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66709CB
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 926921-81-5
Formule moléculaire C11H17NOS
Poids moléculaire (g/mol) 211.323
Numéro MDL MFCD09817554
Clé InChI KAZWOHUGLHRSDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-thien-2-ylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-thien-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-2-thienylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 1-thiophen-2-yl methyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol, 1-2-thienylmethyl-, hydrochloride
CID PubChem 24229736
Nom IUPAC [1-(thiophène-2-ylméthyl)pipéridine-4-yl]méthanol
SMILES C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau [1-(Thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 211.33
Pourcentage de pureté 97%