Learn More
(1-thiéno[3,2-d]pyrimidine-4-ylpipéride-4-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10215724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10215724 1 g Flacon en verre ambré 1g
11366855 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10215724 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63809DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 910037-26-2
Formule moléculaire C12H15N3OS
Poids moléculaire (g/mol) 249.332
Numéro MDL MFCD09065024
Clé InChI UXMVQNYPOJJGNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl methanol, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-yl-4-piperidyl methan-1-ol
CID PubChem 24229707
Nom IUPAC (1-thiéno[3,2-d]pyrimidine-4-ylpipéridine-4-yl)méthanol
SMILES C1CN(CCC1CO)C2=NC=NC3=C2SC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 249.34
Pourcentage de pureté 97%