Learn More
(1-thieno[3,2-d]pyrimidine-4-ylpipéride-4-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10718465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10718465 1 g Flacon en verre ambré 1g
10285764 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10718465 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63813DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 937795-94-3
Formule moléculaire C12H16N4S
Poids moléculaire (g/mol) 248.35
Numéro MDL MFCD09787494
Clé InChI ZKNFKYHZGAWSEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl methylamine, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanamine, 1-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanamine, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-yl-4-piperidyl methylamine, 4-4-aminomethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine
CID PubChem 24229708
SMILES NCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC (1-thiéno[3,2-d]pyrimidine-4-ylpipéridine-4-yl)méthanamine
Poids de la formule 248.35
Pourcentage de pureté 97%