Learn More
1-Thiéno[3,2-d]pyrimidine-4-ylpipéridine-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10574994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10574994 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10114154 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10574994 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63804CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 916766-91-1
Formule moléculaire C12H13N3OS
Poids moléculaire (g/mol) 247.316
Numéro MDL MFCD09817540
Clé InChI YGMBYHWGCCTCNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carbaldehyde, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxaldehyde, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carbaldehyde, 4-4-formylpiperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-formyl-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carbaldehyde
CID PubChem 24229706
Nom IUPAC 1-thieno[3,2-d]pyrimidine-4-ylpipéridine-4-carbaldéhyde
SMILES C1CN(CCC1C=O)C2=NC=NC3=C2SC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 247.32
Pourcentage de pureté 97%