Learn More
Acide 1-thieno[3,2-d]pyrimidine-4-ylpipéridine-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10452494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10452494 1 g Flacon en verre ambré -
11356855 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10452494 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63801DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 910037-25-1
Formule moléculaire C12H13N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 263.32
Numéro MDL MFCD09065023
Clé InChI VWNHOIKUCNKRDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl
CID PubChem 24229705
Nom IUPAC Acide 1-thieno[3,2-d]pyrimidine-4-ylpipéridine-4-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 263.32
Pourcentage de pureté 97%