Learn More
Acide 1-thieno[3,2-d]pyrimidine-4-ylpipéridine-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 263.32 |
| Pourcentage de pureté | 97% |