Learn More
1-Thioglycérol, TRC
Code produit 30456570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456570 5 g 5g
30453317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30456570 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3444855G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Thioglycerol
CAS 96-27-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C3 H8 O2 S
Quantité 5 g
Synonyme 3-Mercapto-1,2-propanediol, (+/-)-3-Mercapto-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-mercaptopropane, 1-Mercapto-2,3-dihydroxypropane, 1-Mercapto-2,3-propanediol, 1-Mercaptoglycerol, 1-Monothioglycerol, 1-Thio-2,3-propanediol, 1-Thio-DL-glycerol, 1-Thioglycerol, 2,3-Dihydroxy-1-propanethiol, 2,3-Dihydroxypropanethiol, 3-Mercapto-1,2-dihydroxypropane, DL-1-Thioglycerol, Glycerol-1-thiol, NSC 5370, Thioglycerin, Thioglycerol, Thiovanol, alpha-Monothioglycerol, alpha-Thioglycerin, alpha-Thioglycerol, alpha-Thiolglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol, α-Monothioglycerol, α-Thioglycerin, α-Thioglycerol, α-Thiolglycero
Formule InChI InChI=1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
SMILES OCC(O)CS
Nom IUPAC 3-sulfanylpropane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 108.16
Poids de la formule 108.0245
Pourcentage de pureté >95