Learn More
1-Thionaphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461327 1 g 1g
11471327 5 g 5g
11481327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24876.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 529-36-2 | C10H7S | 159.23 g/mol
1-Thionaphthol is used to produce the di-[1]naphthyl disulfide. It is also used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Le thionaphthol est utilisé pour produire le disulfure di-[1 ] naphtyl. Il est également utilisé en synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les matières tinctoriales.
Solubilité
Soluble dans l’éther diéthylique et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau et diluée alcalis.
Remarques
Conserver à l’abri de l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’air et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 529-36-2
Formule moléculaire C10H7S
Poids moléculaire (g/mol) 159.23
Numéro MDL MFCD00039599
Clé InChI SEXOVMIIVBKGGM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-naphthalenethiol, 1-thionaphthol, naphthalenethiol, 1-naphthylthiol, unii-9a78cp495h, 1-mercaptonaphthalene, .alpha.-naphthyl mercaptan, naphthalene thiol, 1-napthalenethiol, naphthalen-1-thiol
CID PubChem 68259
Nom IUPAC naphtalène-1-thiol
SMILES [S-]C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Thionaphthol
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in diethyl ether and ethanol. Slightly soluble in water and dilute alkalis.
Poids de la formule 160.24
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Thionaphthol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.