Learn More
1-Thionaphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Thionaphthol is used to produce the di-[1]naphthyl disulfide. It is also used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Le thionaphthol est utilisé pour produire le disulfure di-[1 ] naphtyl. Il est également utilisé en synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les matières tinctoriales.
Solubilité
Soluble dans l’éther diéthylique et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau et diluée alcalis.
Remarques
Conserver à l’abri de l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’air et les agents oxydants.
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 1-Thionaphthol |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in diethyl ether and ethanol. Slightly soluble in water and dilute alkalis. |
| Poids de la formule | 160.24 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Thionaphthol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.