Learn More
1-Tosyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Tosyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde |
| CAS | 102619-05-6 |
| Formule moléculaire | C12H11NO3S |
| Numéro MDL | MFCD00671580 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=CC1=CC=CN1S(=O)(C2=CC=C(C)C=C2)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.29 |
| Pourcentage de pureté | 98% |