Learn More
1-Tosyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30795180
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30795180 5 g
30787504 25 g
30795038 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30795180 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD132025g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Tosyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole
CAS 16851-72-2
Formule moléculaire C11H13NO2S
Numéro MDL MFCD01321189
Quantité 5 g
SMILES O=S(N1CC=CC1)(C2=CC=C(C)C=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 223.29
Pourcentage de pureté 98%