Learn More
1-(trans-cinnamoyl)imidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11340044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11340044 5 g 5g
11350044 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11340044 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00441.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1138-15-4 | Molecular Formula: C12H10N2O | Molecular Weight: 198.225 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1138-15-4
Formule moléculaire C12H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.225
Numéro MDL MFCD00005288
Clé InChI XVGXMXZUJNAGFZ-VOTSOKGWSA-N
Synonyme n-trans-cinnamoylimidazole, trans-cinnamoylimidazole, imidazole, 1-cinnamoyl-, e, imidazole, 1-cinnamoyl-, trans, imidazole, trans, 1-trans-cinnamoyl imidazole, imidazole, e, e-1-1h-imidazol-1-yl-3-phenylprop-2-en-1-one, 1h-imidazole, e, 2e-1-imidazolyl-3-phenylprop-2-en-1-one
CID PubChem 5357650
Nom IUPAC (E)-1-imidazol-1-yl-3-phénylprop-2-en-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)N2C=CN=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(trans-Cinnamoyl)imidazole
Point de fusion 128°C to 132°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 608846
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 198.23
Pourcentage de pureté 98%