Learn More
1-Triacontanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10154940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10154940 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10154940 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218131000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Triacontanol
Note relative au nom 96%
CAS 593-50-0
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C30H62O
Formule linéaire CH3(CH2)29OH
Numéro MDL MFCD00002963
Quantité 100 mg
Merck Index 15, 9753
Synonyme 1-triacontanol, triacontanol, melissyl alcohol, myricyl alcohol, n-triacontanol, triacontyl alcohol, triacontanol-1, miraculan, myricyl alcohol van, 1-hydroxytriacontane
Clé InChI REZQBEBOWJAQKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Nom IUPAC triacontan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 438.82
CID PubChem 68972
ChEBI CHEBI:28409
Poids de la formule 438.82
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Paillettes