Learn More
Chlorhydrate de 1-triacontylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Triacontylamine Hydrochloride |
| CAS | 1346603-96-0 |
| Formule moléculaire | C30H64ClN |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1-Triacontanamine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C30H63N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31;/h2-31H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCN |
| Nom IUPAC | chlorhydrate de triacontan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 474.29 |
| Poids de la formule | 473.4727 |