Learn More
1-tridécène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359849
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359849 5 g 5g
11369849 25 g 25g
11379849 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11359849 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24413.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2437-56-1 | C13H26 | 182.351 g/mol
It is used in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2437-56-1
Formule moléculaire C13H26
Poids moléculaire (g/mol) 182.351
Numéro MDL MFCD00008976
Clé InChI VQOXUMQBYILCKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tridecene, n-tridec-1-ene, tridecylene, alpha-tridecene, undecylethylene, tridecene-1, unii-5b0u2s314c, ccris 5719, 1-tridecylene, .alpha.-tridecene
CID PubChem 17095
Nom IUPAC Tridéc-1-ène
SMILES CCCCCCCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Tridecene
Point de fusion -23°C
Densité 0.766
Point d’ébullition 232°C to 233°C
Point d’éclair 79°C (174°F)
Odeur Mild
Formule linéaire CH3(CH2)10CH=CH2
Indice de réfraction 1.433
Quantité 5 g
Beilstein 1744660
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 182.35
Pourcentage de pureté 97%